Merck
ENA394767198
Enamine
N1-(3-bromophenyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~1~-(3-bromophenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c9-7-2-1-3-8(6-7)11-5-4-10/h1-3,6,11H,4-5,10H2
Clave InChI
XWASBZNKFJVMAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128060
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)