ENA394767149
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
Clave InChI
BAOQAPMRTVBEKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)