Merck
ENA390552768
Enamine
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.27
Número MDL:
mp
138-139
Iupac Name
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-13-8-4-5-9-14(13)19-10-11-6-2-3-7-12(11)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
OOOYVSSZZRPNFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127715
Melting Point
138-139
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)