Merck
ENA390347477
Enamine
1-(but-3-yn-1-yl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-butynyl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1H,3-9H2
Clave InChI
QUZHDOSFNAEDGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126373
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126373
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)