Merck
ENA390347476
Enamine
(3-methylcyclohexyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
Número MDL:
Iupac Name
(3-methylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h7-9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
KGSNUSZZYWSOFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126372
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126372
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)