Merck
ENA390346818
Enamine
3-methyl-1-[2-(methylamino)ethyl]-1,2-dihydroquinoxalin-2-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-(methylamino)ethyl)-3-methylene-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O.2ClH/c1-9-12(16)15(8-7-13-2)11-6-4-3-5-10(11)14-9;;/h3-6,13-14H,1,7-8H2,2H3;2*1H
Clave InChI
JEKZKAXVHAVIES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125352
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)