Merck
ENA388700863
Enamine
methyl 2-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c1-6(2,5(12)13-3)11-4-7(8,9)10/h11H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GTTFZTIGJMHCRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124781
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124781
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)