Merck
ENA388700740
Enamine
1-bromo-N-methylmethanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.05
Número MDL:
Iupac Name
bromo-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H6BrNO2S/c1-4-7(5,6)2-3/h4H,2H2,1H3
Clave InChI
PCNXPHMCSOGYBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)