Merck
ENA388699789
Enamine
8-methoxy-4H,5H-naphtho[2,1-d][1,3]thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.31
Número MDL:
Iupac Name
8-methoxy-4,5-dihydronaphtho[2,1-d][1,3]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-15-8-4-2-7-3-5-10-11(9(7)6-8)16-12(13)14-10/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H2,13,14)
Clave InChI
HNUAWEJJZKFBNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122970
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122970
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)