Merck
ENA388699730
Enamine
(1H-imidazol-4-yl)(phenyl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.14
Número MDL:
Iupac Name
(1H-imidazol-4-yl)(phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-10(9-6-12-7-13-9)8-4-2-1-3-5-8;;/h1-7,10H,11H2,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
QFBAGVKDEKNXPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124475
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124475
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)