Merck
ENA388192368
Enamine
3-amino-1,1,1-trifluoropentan-2-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-1,1,1-trifluoro-2-pentanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3NO.ClH/c1-2-3(9)4(10)5(6,7)8;/h3-4,10H,2,9H2,1H3;1H
InChI key
IYBYWDKXHODWRH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122903
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122903
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)