Merck
ENA388192097
Enamine
3-fluoro-4-(pyrrolidine-1-carbonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.73
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H11ClFNO3S/c12-18(16,17)8-3-4-9(10(13)7-8)11(15)14-5-1-2-6-14/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Clave InChI
BZALSABOOSSXPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119113
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119113
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)