Merck
ENA388192034
Enamine
2-methyloxolan-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2,5-anhydro-1,3,4-trideoxypentitol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4-5H,2-3,6H2,1H3
Clave InChI
OBFFLNVYKSXULV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121815
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)