ENA388191964
Enamine
3-amino-3-methylbutan-2-ol
About This Item
Iupac Name
3-amino-3-methyl-2-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(7)5(2,3)6/h4,7H,6H2,1-3H3
InChI key
RICKMFQXMYMBNY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121245
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)