Merck
ENA387772335
Enamine
5-(3,4-difluorophenyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.66
Número MDL:
Iupac Name
5-(3,4-difluorophenyl)-3-pyrrolidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO.ClH/c11-8-2-1-6(3-9(8)12)10-4-7(14)5-13-10;/h1-3,7,10,13-14H,4-5H2;1H
Clave InChI
PFZOKPFCEFRZMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120091
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120091
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)