Merck
ENA379363848
Enamine
6-methyl-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-methyl-3,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-5-2-3-6-8(10-5)9-4-7(12)11-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
UKTYMXRERGTZAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117193
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117193
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)