Merck
ENA375228231
Enamine
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-12(2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(12)13/h3-6,11H,7-8,13H2,1-2H3
Clave InChI
BXNUTDVMNFQGLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116388
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116388
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)