Merck
ENA375227843
Enamine
[2-(propan-2-yloxy)pyridin-4-yl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-isopropoxy-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(2)12-9-5-8(6-10)3-4-11-9/h3-5,7H,6,10H2,1-2H3
Clave InChI
QMZPLCOKXAKKSW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115409
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115409
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)