Merck
ENA372573691
Enamine
methyl 3-(prop-2-enamido)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-(acryloylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-3-6(9)8-5-4-7(10)11-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,8,9)
InChI key
BLHVTCUBXYZCDU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112931
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112931
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)