Merck
ENA372573316
Enamine
1-(4-methylmorpholin-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.22
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-methyl-2-morpholinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-6(8)7-5-9(2)3-4-10-7/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3
Clave InChI
JANJYTWFQWHFER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112760
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112760
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)