Merck
ENA372573129
Enamine
methyl N-(2-iodoacetyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243
Número MDL:
Iupac Name
methyl iodoacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C4H6INO3/c1-9-4(8)6-3(7)2-5/h2H2,1H3,(H,6,7,8)
Clave InChI
SRKXINLFILPTFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)