Merck
ENA372573055
Enamine
6-fluoro-N,N-dimethylpyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.16
Número MDL:
Iupac Name
N-(6-fluoro-2-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10(2)7-5-3-4-6(8)9-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
USAJMRIOONMYNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)