Merck
ENA372572425
Enamine
6,6-dimethoxy-2-azaspiro[3.3]heptane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6,6-dimethoxy-2-azaspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-10-8(11-2)3-7(4-8)5-9-6-7/h9H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ZPYMJVKELDTLOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107544
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107544
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)