Merck
ENA371464642
Enamine
4-(oxiran-2-yl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
34-35
Iupac Name
4-(2-oxiranyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-6-11-9/h1-4,9H,6H2
InChI key
WLNIRLBZLAAEAQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40071
Melting Point
34-35
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)