ENA371464538
Enamine
2-(2,6-dimethylphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(2,6-dimethylphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11/h3-5H,6-7,11H2,1-2H3
Clave InChI
NVXJQKFBPRPHND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111094
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)