Merck
ENA371464522
Enamine
2,7-dimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,7-dimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13N3O2/c1-9-8-12(15(19)20)16-14-13(10(2)17-18(9)14)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,19,20)
Clave InChI
FAMCLLZNSYFZQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111077
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111077
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)