ENA371464080
Enamine
2-{[3-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)quinoxalin-2-yl]sulfanyl}acetic acid
About This Item
Iupac Name
{[3-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)-2-quinoxalinyl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C16H19N3O3S/c1-10-7-19(8-11(2)22-10)15-16(23-9-14(20)21)18-13-6-4-3-5-12(13)17-15/h3-6,10-11H,7-9H2,1-2H3,(H,20,21)
Clave InChI
XQLXFQIVCWOBDM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110667
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)