Merck
ENA371463755
Enamine
5-hydroxy-2-(3-phenylprop-2-enamido)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.28
Iupac Name
5-hydroxy-2-{[(2E)-3-phenyl-2-propenoyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H13NO4/c18-12-7-8-14(13(10-12)16(20)21)17-15(19)9-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,18H,(H,17,19)(H,20,21)/b9-6+
Clave InChI
IZJSRKHJGZCTKU-RMKNXTFCSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110179
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110179
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)