ENA371463637
Enamine
1-(2-bromophenyl)propan-1-amine
About This Item
Iupac Name
1-(2-bromophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,9H,2,11H2,1H3
Clave InChI
XXWZAEMBXBIREN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)