Merck
ENA371463523
Enamine
2-amino-N-(pyridin-2-yl)acetamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.09
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-N-(2-pyridinyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.2ClH/c8-5-7(11)10-6-3-1-2-4-9-6;;/h1-4H,5,8H2,(H,9,10,11);2*1H
Clave InChI
NOTFFHYXKCNVFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109498
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109498
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)