Merck
ENA371177945
Enamine
5-(aminomethyl)oxolane-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.63
Número MDL:
Iupac Name
5-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
Clave InChI
JSPAMZWTGXETGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107700
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107700
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)