Merck
ENA371177629
Enamine
6-phenyl-7-azabicyclo[4.2.0]octane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.28
MDL number:
Iupac Name
6-phenyl-7-azabicyclo[4.2.0]octane
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12(13)10-14-13/h1-3,6-7,12,14H,4-5,8-10H2
InChI key
GDORPEUJQLHRFJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106766
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106766
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)