ENA370563776
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h4-5H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
QCTOLZCFRFGINX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98911
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)