ENA370563540
Enamine
4-(3-bromophenyl)butan-1-ol
About This Item
Iupac Name
4-(3-bromophenyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c11-10-6-3-5-9(8-10)4-1-2-7-12/h3,5-6,8,12H,1-2,4,7H2
Clave InChI
RUJHXULZDUAFOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106096
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)