Merck
ENA370563532
Enamine
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.1
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-7-3-4-8-9(12)2-1-5-13-10(8)6-7/h3-4,6,9,12H,1-2,5H2
InChI key
AKQLFBDVHAOWOY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106087
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)