Merck
ENA370563458
Enamine
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.27
Número MDL:
Iupac Name
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-7-3-4-8(6-10)9(5-7)11-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Clave InChI
TVOUGPNWTKSBAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)