Merck
ENA370562805
Enamine
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]cyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.25
MDL number:
Iupac Name
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]cyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNS.ClH/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;/h1-2,5-6,10,12H,3-4,7-8,14H2;1H
InChI key
QJHRVJCROCJMGA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105370
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105370
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)