ENA370562763
Enamine
2-[(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(1H-tetraazol-5-ylmethyl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N5.2ClH/c1-2-4-8-6(3-1)5-7-9-11-12-10-7;;/h1-4H,5H2,(H,9,10,11,12);2*1H
Clave InChI
HQJKEJDBKRFECI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)