Merck
ENA369383611
Enamine
[(4-chlorophenyl)(pyridin-4-yl)methyl](methyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.71
Número MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)-N-methyl4-pyridinylmethanamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c1-15-13(11-6-8-16-9-7-11)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-9,13,15H,1H3
Clave InChI
HGDHOPJXVGUTHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99806
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99806
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)