Merck
ENA369383537
Enamine
octahydroimidazolidino[1,5-a]piperazine-1,3-dione hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
223-224
Iupac Name
tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,3(2H,5H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-5-4-3-7-1-2-9(4)6(11)8-5;/h7,10H,1-3H2,(H,8,11);1H
Clave InChI
QQBVRZVRBCYESY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
Melting Point
223-224
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)