Merck
ENA369382743
Enamine
2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.65
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClN3O4S/c8-16(14,15)3-1-4-5(9-2-3)10-7(13)11-6(4)12/h1-2H,(H2,9,10,11,12,13)
Clave InChI
QUOKVTMCGVIFQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94424
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94424
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)