Merck
ENA369382400
Enamine
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-6-8(7-10)4-2-1-3-5-8;/h10H,1-7,9H2;1H
Clave InChI
LCMHDIHWMJFACW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)