Merck
ENA360887277
Enamine
3-chloro-N,N-dipentylpropanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.81
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-N,N-dipentylpropanamide
Inchi Code
1S/C13H26ClNO/c1-3-5-7-11-15(12-8-6-4-2)13(16)9-10-14/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
CPGRSOKARZSRRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98662
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)