Merck
ENA360887107
Enamine
3-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}azetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.68
Número MDL:
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)benzyl]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3N.ClH/c12-11(13,14)10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-15-7-8;/h1-4,8,15H,5-7H2;1H
Clave InChI
SABQCVWOPDZJCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97749
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)