Merck
ENA360886798
Enamine
3,3-dimethyl-1-sulfanylbutan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.23
Número MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-sulfanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H12OS/c1-6(2,3)5(7)4-8/h8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
MNOWNDKOITURJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97554
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)