ENA346975253
Enamine
2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4H-1,3-benzodioxine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-8-7(3-6)4-12-5-13-8/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
SWQXTRMSZRDCES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96383
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96383
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)