Saltar al contenido
Fechas de fin de año: Facturación de pedidos para envío en Ciudad de México, zona Metropolitana del Valle de México y Toluca hasta 13/12. Para otras regiones, hasta el 11/12. Receso de Merck Mexico del 18/12 al 02/01.
Merck
ENA346975080
Enamine
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.13
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C13H9BrN2O/c1-9-4-5-12(11(14)7-9)17-13-10(8-15)3-2-6-16-13/h2-7H,1H3
InChI key
OSUWSVFZDVOKPM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763