Merck
ENA346974780
Enamine
[(thiophen-2-yl)methyl](2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-thienylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F3NS.ClH/c8-7(9,10)5-11-4-6-2-1-3-12-6;/h1-3,11H,4-5H2;1H
Clave InChI
BAFHZUKGFHQQAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)