Merck
ENA346974738
Enamine
2-amino-1-(2,6-dichlorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.56
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(2,6-dichlorophenyl)-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NO.ClH/c1-5(12)9(13)8-6(10)3-2-4-7(8)11;/h2-5,9,13H,12H2,1H3;1H
Clave InChI
CNUADCUEUPMLMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96203
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)