ENA341296007
Enamine
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O3/c8-7(9,10)3-15-4-12-2-1-5(11-12)6(13)14/h1-2H,3-4H2,(H,13,14)
Clave InChI
WLZRRVFBRBZUFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92708
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)